3-Nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-2347-5G BB-2347-25G BB-2347-100G
COBBBB-2347-5GEA 38.8 EUR InStock
COBBBB-2347-5G COBBBB-2347-25G COBBBB-2347-100G
3-Nitrophenylboronsäure
3-Nitrophenylboronsäure
Formel: C₆H₆BNO₄
MW: 166.93 g/mol
Melting Pt: 290…291 °C
MDL Number: MFCD00007193
CAS-Nummer: 13331-27-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge