3-Pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-2359-5G BB-2359-1G BB-2359-25G BB-2359-100G
COBBBB-2359-5GEA 26.2 EUR InStock
COBBBB-2359-5G COBBBB-2359-1G COBBBB-2359-25G COBBBB-2359-100G
3-Pyridinboronsäure
3-Pyridineboronic acid
Formel: C₅H₆BNO₂
MDL Number: MFCD00674177
CAS-Nummer: 1692-25-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge