3-Thiophenboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-2553-100G BB-2553-5G
COBBBB-2553-100GEA 362 EUR InStock
COBBBB-2553-100G COBBBB-2553-5G
3-Thiophenboronsäure
3-Thiopheneboronic acid
Formel: C₄H₅BO₂S
Melting Pt: 162…164 °C
MDL Number: MFCD00151851
CAS-Nummer: 6165-69-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge