4-(Diphenylphosphino)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
401595-1G 401595-5G
SIAL401595-1GEA 87.2 EUR InStock
SIAL401595-1G SIAL401595-5G
4-(Diphenylphosphino)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-(Diphenylphosphino)benzoic acid
Formel: C₁₉H₁₅O₂P
MW: 306.3 g/mol
MDL Number: MFCD00407264
CAS-Nummer: 2129-31-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge