4-(Trifluormethoxy)benzolsulfonamid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF1279. 005531-1G 005531-5G
CHMPCFF1279.EA 0 EUR InStock
CHMPCFF1279. FLUO005531-1G FLUO005531-5G
4-(Trifluormethoxy)benzolsulfonamid
4-(Trifluormethoxy)benzolsulfonamid
Formel: C₇H₆F₃NO₃S
MDL Number: MFCD00798381
CAS-Nummer: 1513-45-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge