4,4,5,5,5-Pentafluor-1-pentanol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006963-5G 006963-25G 006963-100G
FLUO006963-5GEA 73.1 EUR InStock
FLUO006963-5G FLUO006963-25G FLUO006963-100G
4,4,5,5,5-Pentafluor-1-pentanol
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol
Formel: C₅H₇F₅O
MDL Number: MFCD00153224
CAS-Nummer: 148043-73-6
EINECS: 421-360-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..