4,4-Dimethylcyclohexanon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CS-9107-5G CS-9107-1G
COBBCS-9107-5GEA 115 EUR InStock
COBBCS-9107-5G COBBCS-9107-1G
4,4-Dimethylcyclohexanon
4,4-Dimethylcyclohexanone
Formel: C₈H₁₄O
MDL Number: MFCD00234965
CAS-Nummer: 4255-62-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge