4,5-Dicyanimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HI-1161-5G HI-1161-25G HI-1161-100G
COBBHI-1161-5GEA 25.5 EUR InStock
COBBHI-1161-5G COBBHI-1161-25G COBBHI-1161-100G
4,5-Dicyanimidazol
4,5-Dicyanoimidazole
Formel: C₅H₂N₄
MW: 118.1 g/mol
Melting Pt: 176
Dichte: 1.458 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005194
CAS-Nummer: 1122-28-7
EINECS: 214-344-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge