Genistein, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
G6776-10MG G6776-5MG
SIALG6776-10MGEA 130 EUR InStock
SIALG6776-10MG SIALG6776-5MG
Genistein, Sigma-Aldrich®
Genistein
Formel: C₁₅H₁₀O₅
MW: 270.24 g/mol
Melting Pt: 297…298 °C
MDL Number: MFCD00016952
CAS-Nummer: 446-72-0
EINECS: 207-174-9
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge