Biochanin A, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D2016-100MG D2016-1G D2016-250MG
SIALD2016-100MGEA 83.3 EUR InStock
SIALD2016-100MG SIALD2016-1G SIALD2016-250MG
Biochanin A, Sigma-Aldrich®
Biochanin A
Formel: C₁₆H₁₂O₅
MDL Number: MFCD00006839
CAS-Nummer: 491-80-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge