4-Brom-2-chlorbenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CA-4187-5G CA-4187-25G
COBBCA-4187-5GEA 31.2 EUR InStock
COBBCA-4187-5G COBBCA-4187-25G
4-Brom-2-chlorbenzoesäure
4-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrClO₂
MDL Number: MFCD00040903
CAS-Nummer: 59748-90-2
EINECS: 261-911-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge