4-Brom-2-methylthiophen
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7668-25G OS-7668-100G OS-7668-1G OS-7668-5G
COBBOS-7668-25GEA 193 EUR InStock
COBBOS-7668-25G COBBOS-7668-100G COBBOS-7668-1G COBBOS-7668-5G
4-Brom-2-methylthiophen
4-Bromo-2-methylthiophene
Formel: C₅H₅BrS
MW: 177.06 g/mol
MDL Number: MFCD04116367
CAS-Nummer: 29421-92-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge