4-Brom-3-methyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-2137-5G HC-2137-1G
COBBHC-2137-5GEA 130 EUR InStock
COBBHC-2137-5G COBBHC-2137-1G
4-Brom-3-methyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol
4-Brom-5-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol
Formel: C₅H₄BrF₃N₂
MDL Number: MFCD00120266
CAS-Nummer: 60061-68-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge