4-Brom-3-methylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7651-1G OS-7651-5G OS-7651-25G
COBBOS-7651-1GEA 26.2 EUR InStock
COBBOS-7651-1G COBBOS-7651-5G COBBOS-7651-25G
4-Brom-3-methylbenzolsulfonylchlorid
4-Brom-3-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆BrClO₂S
Melting Pt: 61 °C
MDL Number: MFCD03094696
CAS-Nummer: 72256-93-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge