4-Brom-3-nitrobenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CA-4449-25G CA-4449-5G CA-4449-1G
COBBCA-4449-25GEA 130 EUR InStock
COBBCA-4449-25G COBBCA-4449-5G COBBCA-4449-1G
4-Brom-3-nitrobenzoesäure
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrNO₄
MDL Number: MFCD00272137
CAS-Nummer: 6319-40-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge