Methyl-4-brom-3-nitrobenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009755-1G 009755-5G
FLUO009755-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO009755-1G FLUO009755-5G
Methyl-4-brom-3-nitrobenzoat
Methyl-4-brom-3-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆BrNO₄
MW: 260.04 g/mol
MDL Number: MFCD00553089
CAS-Nummer: 2363-16-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge