4-Chlor-2-nitrobenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
CA-4514-25G CA-4514-100G
COBBCA-4514-25GEA 38.7 EUR InStock
COBBCA-4514-25G COBBCA-4514-100G
4-Chlor-2-nitrobenzoesäure
4-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClNO₄
Melting Pt: 139…142 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007214
CAS-Nummer: 6280-88-2
EINECS: 228-483-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge