Methyl-4-chlor-3-fluorbenzoat
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
RDP00212.250 RDP00212.1
MAYBRDP00212.250EA 0 EUR InStock
MAYBRDP00212.250 MAYBRDP00212.1
Methyl-4-chlor-3-fluorbenzoat
Methyl-4-chlor-3-fluorbenzoat
Formel: C₈H₆ClFO₂
MDL Number: MFCD00209299
CAS-Nummer: 206362-87-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge