4-Chlorindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
IN-0040-5G IN-0040-25G IN-0040-1G
COBBIN-0040-5GEA 35.8 EUR InStock
COBBIN-0040-5G COBBIN-0040-25G COBBIN-0040-1G
4-Chlorindol
4-Chlorindol
Formel: C₈H₆ClN
MW: 151.6 g/mol
Siedepunkt: 293
Melting Pt: 84…86 °C
Dichte: 1.259 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005665
CAS-Nummer: 25235-85-2
EINECS: 246-747-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge