4-Ethoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-2628-5G BB-2628-25G
COBBBB-2628-5GEA 38.5 EUR InStock
COBBBB-2628-5G COBBBB-2628-25G
4-Ethoxyphenylboronsäure
4-Ethoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₃
MDL Number: MFCD00674028
CAS-Nummer: 22237-13-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge