4-Fluor-3-nitrobenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
AN-1064-5G AN-1064-25G AN-1064-100G
COBBAN-1064-5GEA 26.2 EUR InStock
COBBAN-1064-5G COBBAN-1064-25G COBBAN-1064-100G
4-Fluor-3-nitrobenzoesäure
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄FNO₄
MW: 185.11 g/mol
Siedepunkt: 92 °C (15 mmHg)
Melting Pt: 123…124 °C
MDL Number: MFCD00007058
CAS-Nummer: 453-71-4
EINECS: 207-221-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge