4-Chinolinol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
HC-2717-25G HC-2717-1G HC-2717-5G
COBBHC-2717-25GEA 96.9 EUR InStock
COBBHC-2717-25G COBBHC-2717-1G COBBHC-2717-5G
4-Chinolinol
4-Chinolinol
Formel: C₉H₇NO
Melting Pt: 202…206 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006777
CAS-Nummer: 611-36-9
EINECS: 210-268-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge