4-Hydroxythiobenzamid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
H32780.06 H32780.14
H32780.06EA 87.6 EUR InStock
H32780.06 H32780.14
4-Hydroxythiobenzamid ≥98%
4-Hydroxythiobenzamid
Purity: 98% CAS No.: 25984-63-8 Molecular Formula: C7H7NOS Formula Weight: 153.20 Melting Point: 181-185° MDL No.: MFCD04973332
Formel: C₇H₇NOS
Melting Pt: 181…185 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04973332
CAS-Nummer: 25984-63-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge