4-Indolcarbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
IN-0004-1G IN-0004-25G IN-0004-100G IN-0004-5G
COBBIN-0004-1GEA 25.5 EUR InStock
COBBIN-0004-1G COBBIN-0004-25G COBBIN-0004-100G COBBIN-0004-5G
4-Indolcarbonsäure
4-Indolcarbonsäure
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161.16 g/mol
MDL Number: MFCD00009739
CAS-Nummer: 2124-55-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge