4-Iodimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HI-1001-5G HI-1001-25G HI-1001-1G
COBBHI-1001-5GEA 61 EUR InStock
COBBHI-1001-5G COBBHI-1001-25G COBBHI-1001-1G
4-Iodimidazol
4-Iodoimidazole
Formel: C₃H₃IN₂
MW: 193.97 g/mol
Melting Pt: 137…138 °C
MDL Number: MFCD01632213
CAS-Nummer: 71759-89-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge