4-Pentylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: MENAI
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
E3679.50 E3679.25
MENAE3679.50EA 0 EUR InStock
MENAE3679.50 MENAE3679.25
4-Pentylbenzolsulfonylchlorid
4-Pentylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₁₁H₁₅ClO₂S
MW: 246.76 g/mol
MDL Number: MFCD00173759
CAS-Nummer: 73948-18-2
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge