5-Brom-1-methylimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HI-1025-1G HI-1025-5G HI-1025-100G HI-1025-25G
COBBHI-1025-1GEA 0 EUR InStock
COBBHI-1025-1G COBBHI-1025-5G COBBHI-1025-100G COBBHI-1025-25G
5-Brom-1-methylimidazol
5-Bromo-1-methylimidazole
Formel: C₄H₅BrN₂
MDL Number: MFCD01632218
CAS-Nummer: 1003-21-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge