5-Brom-2-thiophenboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-3866-5G BB-3866-25G BB-3866-1G
COBBBB-3866-5GEA 102 EUR InStock
COBBBB-3866-5G COBBBB-3866-25G COBBBB-3866-1G
5-Brom-2-thiophenboronsäure
5-Bromo-2-thiopheneboronic acid
Formel: C₄H₄BBrO₂S
MDL Number: MFCD02094028
CAS-Nummer: 162607-17-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge