5-Chlorindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
IN-0042-25G IN-0042-1G IN-0042-100G IN-0042-5G
COBBIN-0042-25GEA 227 EUR InStock
COBBIN-0042-25G COBBIN-0042-1G COBBIN-0042-100G COBBIN-0042-5G
5-Chlorindol
5-Chlorindol
Formel: C₈H₆ClN
MW: 151.6 g/mol
Melting Pt: 71…72 °C
MDL Number: MFCD00005672
CAS-Nummer: 17422-32-1
EINECS: 241-448-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge