5-Fluorindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
IN-0047-25G IN-0047-1G IN-0047-5G
COBBIN-0047-25GEA 242 EUR InStock
COBBIN-0047-25G COBBIN-0047-1G COBBIN-0047-5G
5-Fluorindol
5-Fluorindol
Formel: C₈H₆FN
Siedepunkt: 85 °C (0,5 mmHg)
Melting Pt: 46 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005671
CAS-Nummer: 399-52-0
EINECS: 206-917-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge