5-Nitroisochinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AN-1114-5G AN-1114-25G AN-1114-100G
COBBAN-1114-5GEA 25.5 EUR InStock
COBBAN-1114-5G COBBAN-1114-25G COBBAN-1114-100G
5-Nitroisochinolin
5-Nitroisoquinoline
Formel: C₉H₆N₂O₂
Siedepunkt: 340 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 111…113 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006905
CAS-Nummer: 607-32-9
EINECS: 210-133-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge