2-Chlor-5-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-2901-5G BB-2901-25G BB-2901-1G
COBBBB-2901-5GEA 50.8 EUR InStock
COBBBB-2901-5G COBBBB-2901-25G COBBBB-2901-1G
2-Chlor-5-pyridinboronsäure
2-Chlor-5-pyridinboronsäure
Formel: C₅H₅BClNO₂
MW: 157.36 g/mol
MDL Number: MFCD03094998
CAS-Nummer: 444120-91-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge