6-Heptinsäure 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H53519.03 H53519.06 H53519.14
H53519.03EA 47.5 EUR InStock
H53519.03 H53519.06 H53519.14
6-Heptinsäure 95%
6-Heptynoic acid
Purity: 95% CAS No.: 30964-00-2 Molecular Formula: C7H10O2 Formula Weight: 126.16 Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.451 Boiling Point: 93-94°/1mm Beilstein Reference: 1747024 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00239430
Formel: C₇H₁₀O₂
Siedepunkt: 93…94 °C (1 mmHg)
Dichte: 0,997
Flash-Pt: 113 °C (235 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00239430
CAS-Nummer: 30964-00-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge