6-Hydroxyindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
IN-0036-5G IN-0036-1G
COBBIN-0036-5GEA 301 EUR InStock
COBBIN-0036-5G COBBIN-0036-1G
6-Hydroxyindol
6-Hydroxyindol
Formel: C₈H₇NO
MDL Number: MFCD00152101
CAS-Nummer: 2380-86-1
EINECS: 417-020-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge