6-Indolcarbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
IN-0018-100G IN-0018-25G IN-0018-5G
COBBIN-0018-100GEA 449 EUR InStock
COBBIN-0018-100G COBBIN-0018-25G COBBIN-0018-5G
6-Indolcarbonsäure
6-Indolcarbonsäure
Formel: C₉H₇NO₂
Melting Pt: 254…257 °C
MDL Number: MFCD00210441
CAS-Nummer: 1670-82-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge