6-Sulfanyl-1-hexanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
451088-25ML 451088-5ML
SIAL451088-25MLEA 298 EUR InStock
SIAL451088-25ML SIAL451088-5ML
6-Sulfanyl-1-hexanol, Sigma-Aldrich®
6-Mercapto-1-hexanol
Formel: C₆H₁₄OS
MDL Number: MFCD00068552
CAS-Nummer: 1633-78-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge