6-Methoxyindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
IN-0054-5G IN-0054-25G IN-0054-1G
COBBIN-0054-5GEA 142 EUR InStock
COBBIN-0054-5G COBBIN-0054-25G COBBIN-0054-1G
6-Methoxyindol
6-Methoxyindol
Formel: C₉H₉NO
MW: 147.18 g/mol
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00022780
CAS-Nummer: 3189-13-7
EINECS: 221-689-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge