6-Nitroindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
IN-0014-5G IN-0014-25G IN-0014-1G
COBBIN-0014-5GEA 88.6 EUR InStock
COBBIN-0014-5G COBBIN-0014-25G COBBIN-0014-1G
6-Nitroindol
6-Nitroindol
Formel: C₈H₆N₂O₂
MDL Number: MFCD00051497
CAS-Nummer: 4769-96-4
EINECS: 225-311-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge