7-Bromindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
IN-0046-5G IN-0046-25G IN-0046-1G
COBBIN-0046-5GEA 126 EUR InStock
COBBIN-0046-5G COBBIN-0046-25G COBBIN-0046-1G
7-Bromindol
7-Bromindol
Formel: C₈H₆BrN
MDL Number: MFCD00799492
CAS-Nummer: 51417-51-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge