7-Chlorindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
IN-0059-5G IN-0059-25G IN-0059-1G IN-0059-100G
COBBIN-0059-5GEA 159 EUR InStock
COBBIN-0059-5G COBBIN-0059-25G COBBIN-0059-1G COBBIN-0059-100G
7-Chlorindol
7-Chlorindol
Formel: C₈H₆ClN
MDL Number: MFCD01321301
CAS-Nummer: 53924-05-3
EINECS: 258-865-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge