Piperonylsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7549-5G OS-7549-25G OS-7549-100G
COBBOS-7549-5GEA 25.5 EUR InStock
COBBOS-7549-5G COBBOS-7549-25G COBBOS-7549-100G
Piperonylsäure
Piperonylsäure
Formel: C₈H₆O₄
MW: 166.13 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (1 mmHg)
Melting Pt: 232…235 °C
MDL Number: MFCD00005830
CAS-Nummer: 94-53-1
EINECS: 202-342-8
Merck Index: 12,07630
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge