Benzofuran
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7561-100G OS-7561-5G OS-7561-25G OS-7561-500G
COBBOS-7561-100GEA 175 EUR InStock
COBBOS-7561-100G COBBOS-7561-5G COBBOS-7561-25G COBBOS-7561-500G
Benzofuran
Benzofuran
Formel: C₈H₆O
Siedepunkt: 173 °C (1013 hPa)
Melting Pt: < –18 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 50 °C
MDL Number: MFCD00005847
CAS-Nummer: 271-89-6
EINECS: 205-982-6
Merck Index: 13,01089
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge