Bilirubin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
14370-250MG 14370-1G 14370-5G
SIAL14370-250MGEA 87 EUR InStock
SIAL14370-250MG SIAL14370-1G SIAL14370-5G
Bilirubin, Sigma-Aldrich®
Bilirubin
Formel: C₃₃H₃₆N₄O₆
Melting Pt: > 360 °C
Dichte: 1,31 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005499
CAS-Nummer: 635-65-4
EINECS: 211-239-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge