Butylzinnhydroxidoxid 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A18290.22 A18290.36
A18290.22EA 66.9 EUR InStock
A18290.22 A18290.36
Butylzinnhydroxidoxid 95%
Butylzinnhydroxidoxid
Purity: 95% CAS No.: 2273-43-0 Molecular Formula: CH3(CH2)3Sn(=O)OH Formula Weight: 208.81 UN No.: 3146 MDL No.: MFCD00013927
Formel: C₄H₁₀O₂Sn
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013927
CAS-Nummer: 2273-43-0
EINECS: 218-880-1
UN: 3146
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge