Diaminomaleonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
163880-100G 163880-25G
SIAL163880-100GEA 80.3 EUR InStock
SIAL163880-100G SIAL163880-25G
Diaminomaleonitril, Sigma-Aldrich®
Diaminomaleonitril
Formel: C₄H₄N₄
Siedepunkt: 445 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 178…181 °C
Dichte: 1,368 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001870
CAS-Nummer: 1187-42-4
EINECS: 214-697-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge