Coronen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C84801-100MG C84801-500MG
SIALC84801-100MGEA 92.6 EUR InStock
SIALC84801-100MG SIALC84801-500MG
Coronen, Sigma-Aldrich®
Coronene
Formel: C₂₄H₁₂
MW: 300.36 g/mol
Siedepunkt: 525
Melting Pt: 437…440 °C
Dichte: 1.371 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00004134
CAS-Nummer: 191-07-1
EINECS: 205-881-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge