Cyclohexyltriphenylphosphoniumbromid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A14298.06 A14298.14 A14298.22
A14298.06EA 30.9 EUR InStock
A14298.06 A14298.14 A14298.22
Cyclohexyltriphenylphosphoniumbromid ≥98%
Cyclohexyltriphenylphosphonium bromide
Purity: 98+% CAS No.: 7333-51-9 Molecular Formula: C24H26BrP Formula Weight: 425.36 Melting Point: 265-272° Beilstein Reference: 3581012
Formel: C₂₄H₂₆BrP
MW: 425.35 g/mol
Melting Pt: 265…272 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00031667
CAS-Nummer: 7333-51-9
EINECS: 230-834-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge