Dicyclopentadien ≥90% stabilisiert
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Stabilization: Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC)
A13643.0F A13643.AP
A13643.0FEA 103 EUR InStock
A13643.0F A13643.AP
Dicyclopentadien ≥90% stabilisiert
Dicyclopentadien
Stabilized with 4-tert-butylcatechol
Formel: C₁₀H₁₂
Siedepunkt: 171…173 °C
Melting Pt: 12…34 °C
Dichte: 0,982
Flash-Pt: 26 °C (78 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078246
CAS-Nummer: 77-73-6
EINECS: 201-052-9
UN: 2048
ADR: 3,III
Merck Index: 14,2739
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge