Dihydrocytochalasin B, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D1641-1MG D1641-5MG
SIALD1641-1MGEA 350 EUR InStock
SIALD1641-1MG SIALD1641-5MG
Dihydrocytochalasin B, Sigma-Aldrich®
Dihydrocytochalasin B
Formel: C₂₉H₃₉NO₅
Melting Pt: 198…203 °C
CAS-Nummer: 39156-67-7
EINECS: 254-324-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge