Certriacetat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
367753-250G 367753-50G
SIAL367753-250GEA 258 EUR InStock
SIAL367753-250G SIAL367753-50G
Certriacetat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Certriacetat Hydrat
Formel: C₆H₉CeO₆·H₂O
MDL Number: MFCD00150533
CAS-Nummer: 206996-60-3
EINECS: 208-654-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge